L(+)-Lactate de lithium 97
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Lithium (S)-2-hydroxypropanoate, (S)-(+)-Lactic acid lithium salt, (S)-2-Hydroxypropionic acid Lithium salt, Lithium (S)-2-Hydroxypropionate, L(+)-Lactic acid lithium salt, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid lithium salt, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid lithium salt, Lithium L-Lactate, L-Lactic acid Lithium salt
Purity: 97%
CAS No.: 27848-80-2
Molecular Formula: C3H5LiO3
Formula Weight: 96.01
Melting Point: 253-255°
Beilstein Reference: 3568332
Formule:
H₃CCH(OH)COOLi Poids moléculaire: 96.01 g/mol Point d'ébullition: 200 Point de fusion: 253…255 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00065399 Numéro CAS: 867-55-0 EINECS: 248-692-5 |