Imprimer
Diisopropyle oxyde stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ether diisopropylique
Stabilisation: Stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00866.1000 8.00866.2500 8.00866.9143 8.00866.9040 8.00866.9010
8.00866.1000EA 51.5 EUR
8.00866.1000 8.00866.2500 8.00866.9143 8.00866.9040 8.00866.9010
Diisopropyle oxyde stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Diisopropyle oxyde
Formule: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Poids moléculaire: 102.18 g/mol
Point d'ébullition: 68.5
Point de fusion: –86 °C
Densité: 0.726 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008880
Numéro CAS: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
UN: 1159
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 12 g/l (20 °C)
Melting Point -86 °C
Molar Mass 102.18 g/mol
Boiling Point 67 - 70 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 175 hPa (20 °C)
Flash Point -22 °C
Refractive Index 1.3679 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 21 %(V)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 405 °C
Saturation concentration 751 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 1.6
Water absorption 60 g/kg (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid