Imprimer
DL-Méthionine 99
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-DL-Met-OH, (±)-Méthionine
A11457.0B A11457.0I A11457.30
A11457.0BEA 108 EUR
A11457.0B A11457.0I A11457.30
DL-Méthionine 99
DL-Méthionine
Purity: 99% CAS No.: 59-51-8 Molecular Formula: C5H11NO2S Formula Weight: 149.21 Melting Point: ca 272° dec. Beilstein Reference: 636185 Merck Reference: 14,5975 MDL No.: MFCD00063096
Formule: C₅H₁₁NO₂S
Poids moléculaire: 149.21 g/mol
Point de fusion: ∼ 272 °C (déc.)
Densité: 1.34
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063096
Numéro CAS: 59-51-8
EINECS: 200-432-1
Indice Merck: 13,06004