Imprimer
DL-Norleucine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-DL-Nle-OH, (±)-Norleucine
A10791.14 A10791.22
A10791.14EA 70.3 EUR
A10791.14 A10791.22
DL-Norleucine ≥98%
DL-Norleucine
Purity: 98% CAS No.: 616-06-8 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721748 Merck Reference: 14,6706 MDL No.: MFCD00064422
Formule: C₆H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 246 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064422
Numéro CAS: 616-06-8
EINECS: 210-462-7
Indice Merck: 14,6706