Imprimer
DL-Arginine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A17520.06 A17520.14
A17520.06EA 43.4 EUR
A17520.06 A17520.14
DL-Arginine ≥98%
DL-Arginine
Purity: 98% CAS No.: 7200-25-1 Molecular Formula: C6H14N4O2 Formula Weight: 174.20 Melting Point: ca 230° dec. Beilstein Reference: 1725411
Formule: C₆H₁₄N₄O₂
Point de fusion: ∼ 230 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063117
Numéro CAS: 7200-25-1
EINECS: 230-571-3