Imprimer
1-Iodopentane ≥98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Pentyl iodide
Stabilisation: stabilisé avec cuivre
B20781.22 B20781.36
B20781.22EA 110 EUR
B20781.22 B20781.36
1-Iodopentane ≥98% stabilisé
1-Iodopentane
Stabilized with copper
Purity: 98% CAS No.: 628-17-1 Molecular Formula: C5H11I Formula Weight: 198.05 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.4950 Odour: Characteristic Melting Point: -86° Boiling Point: 154-156° Beilstein Reference: 1730982 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00001100
Formule: C₅H₁₁I
Point d'ébullition: 154…156 °C
Point de fusion: –86 °C
Densité: 1,515
Point éclair: 51 °C (123 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001100
Numéro CAS: 628-17-1
EINECS: 211-030-0
UN: 1993
ADR: 3,III