Imprimer
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (±)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
148120010 148120250 148125000 148120025
ACRO148120010EA 145 EUR
ACRO148120010 ACRO148120250 ACRO148125000 ACRO148120025
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol 99%
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
Formule: C₃H₇ClO₂
Poids moléculaire: 110.54 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.322 g/cm³
Point éclair: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004712
Numéro CAS: 96-24-2
EINECS: 202-492-4
UN: 2689
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,02164
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %