(±)-Acide 2-chloropropionique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
α-Chloropropionic Acid, (±)-2-Chloropropanoic acid, 2-Chloropropionic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₃H₅ClO₂ Poids moléculaire: 108.52 g/mol Point d'ébullition: 180 Point de fusion: –12 °C Densité: 1.27 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00004224 Numéro CAS: 598-78-7 EINECS: 209-952-3 UN: 2511 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -12 °C |
Molar Mass | 108.52 g/mol |
Boiling Point | 185 - 186 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 4 hPa (60 °C) |
Flash Point | 107 °C |
Refractive Index | 1.4345 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.27 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Ignition Point | 550 °C |