Imprimer
Chloroacétone 96% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
173470010 173470250 173472500 173470050
173470010.EA 192 EUR
173470010. 173470250. 173472500. 173470050.
Chloroacétone 96% stabilisé
Chloroacétone
Formule: C₃H₅ClO
Point d'ébullition: 120 °C (1013 hPa)
Densité: 1,16 g/cm³
Point éclair: 32 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000936
Numéro CAS: 78-95-5
EINECS: 201-161-1
UN: 1695
ADR: 6.1,I
Indice Merck: 13,02131
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer 0.1 % epoxidized soybean oil