Imprimer
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (±)-3-Bromo-1,2-dihydroxy propane, 3-Bromopropane-1,2-diol
209850050 209850250
ACRO209850050EA 204 EUR
ACRO209850050 ACRO209850250
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol 97%
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol
Formule: BrH₂CCH(OH)CH₂OH
Poids moléculaire: 154.99 g/mol
Point d'ébullition: 72…75 °C (.2 mmHg)
Densité: 1.77 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004711
Numéro CAS: 4704-77-2
EINECS: 225-186-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5165 to 1.5195 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %