Dichlorométhane ≥99.8% stabilisé, PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Méthylène chlorure
Stabilisation:
stabilisé avec 2-méthyl-2-butène (iso-amylène) 20 ppm
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
Formule:
CH₂Cl₂ Point d'ébullition: 39,8 °C (1013 hPa) Point de fusion: –95 °C Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000881 Numéro CAS: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119480404-41 Indice Merck: 12,06140 |
|
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) | Min. 99,8% |
Eau | Max. 0,02 % |
Résidu à l'évaporation | Max. 0,0005 % |
Analyse pesticides (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |