Imprimer
(±)-Linalol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18627.0005 8.18627.0250
8.18627.0005EA 25.1 EUR
8.18627.0005 8.18627.0250
(±)-Linalol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(±)-Linalol
Formule: C₁₀H₁₈O
Point d'ébullition: 199 °C (1013 hPa)
Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008906
Numéro CAS: 78-70-6
EINECS: 201-134-4
Indice Merck: 13,05517
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.45 g/l (20 °C)
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 198 - 200 °C
Vapor Pressure 0.10 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.462 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 5.2 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (1.45 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 235 °C