(±)-Linalol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 78-70-6
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 76°(168°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.865
Refractive Index: 1.4620
Appearance: Colourless
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 1721488
Merck Reference: 14,5495
MDL No.: MFCD00008906
Formule:
C₁₀H₁₈O Point d'ébullition: 199…200 °C Densité: 0,865 Point éclair: 76 °C (168 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008906 Numéro CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Indice Merck: 14,5495 |