Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 58,000 (K29-32)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
CAS No.: 9003-39-8
Molecular Formula: (C6H9NO)n
Merck Reference: 14,7697
MDL No.: MFCD00149016
Formule:
(C₆H₉NO)n Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01076626 Numéro CAS: 9003-39-8 Indice Merck: 14,7697 |