Imprimer
Polyvinylpyrrolidone
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
227541000 227545000 227540025
ACRO227541000EA 74.7 EUR
ACRO227541000 ACRO227545000 ACRO227540025
Polyvinylpyrrolidone
Polyvinylpyrrolidone
Formule: (C₆H₉NO)n
Point de fusion: 225 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellowish-white Hygroscopic powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5.0 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≤3.0 % (2-Pyrrolidone)
Appearance of solution (5 % in water at 25°C) Clear
Viscosity 27 to 32 K-value (1 % w/v in water at 25°C)
pH 3.0 to 5.0 (5 % in water)
Nitrogen (N) 11.5 to 12.8 % (on anhydrous substance)
Aldehyde (C2H4O) ≤0.05 %
Hydrazine (N2H4) ≤1 ppm
Peroxides ≤400 ppm