Imprimer
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 40,000, sèche, TECHNICAL (K30)
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
26616.184EA 209 EUR
26616.184 26616.297
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 40,000, sèche, TECHNICAL (K30)
Polyvinylpyrrolidone
poids moléculaire moyen : 40.000 - PVP
Formule: (C₆H₉NO)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme