Imprimer
Tanin
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A17022.0B A17022.30 A17022.PG
A17022.0BEA 169 EUR
A17022.0B A17022.30 A17022.PG
Tanin
Tanin
CAS No.: 1401-55-4 Molecular Formula: C76H52O46 Formula Weight: 1701.23 Odour: Odourless pH: 3.5 Melting Point: ca 218° dec. Beilstein Reference: 8186396 Merck Reference: 14,9052 MDL No.: MFCD00066397
Formule: C₇₆H₅₂O₄₆
Point de fusion: ∼ 218 °C (déc.)
Densité: >1 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066397
Numéro CAS: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Indice Merck: 14,9052