Imprimer
Tween® 85 (Polysorbate)
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Polyoxyethylenesorbitan Trioleate
0215248780 0215248790
ICNA0215248780EA 29.6 EUR
ICNA0215248780 ICNA0215248790
Tween® 85 (Polysorbate)
Tween® 85 (Polysorbate)
Densité: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779641
Numéro CAS: 9005-70-3