Imprimer
Polysorbate 85
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sorbitan trioleate, ethoxylated, Polyoxyethylenesorbitan Trioleate
334150010 334152500 334150025
ACRO334150010EA 155 EUR
ACRO334150010 ACRO334152500 ACRO334150025
Polysorbate 85
Polysorbate 85
Densité: 1.02 g/cm³
Point éclair: >200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779641
Numéro CAS: 9005-70-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to amber Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
Acid value ≤2 mg KOH/g
Hydroxyl value 38 to 52 mg KOH/g
Saponification value 80 to 95 mg KOH/g