Imprimer
Tween® 60 (Polysorbate) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Polyoxyethylene sorbitan monostearate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.22186.0500 8.22186.1000
8.22186.0500EA 55.9 EUR
8.22186.0500 8.22186.1000
Tween® 60 (Polysorbate) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tween® 60 (Polysorbat)
Formule: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Point d'ébullition: ∼110 °C (1013 hPa)
Densité: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01780110
Numéro CAS: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hydroxyl value 81 - 96
Saponification value 45 - 55
Identity (IR) passes test
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 7.7 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Viscosity kinematic 170 - 320 mm2/s (40 °C)