Imprimer
Tween® 60 (Polysorbate), EMPROVE® ESSENTIAL JPE, Ph. Eur., NF suitable for use as excipient, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Polyoxyethylene sorbitan monostearate
8.17076.2500 8.17076.9050
8.17076.2500EA 445 EUR
8.17076.2500 8.17076.9050
Tween® 60 (Polysorbate), EMPROVE® ESSENTIAL JPE, Ph. Eur., NF suitable for use as excipient, SAFC®
Tween® 60 (Polysorbat)
Formule: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Point d'ébullition: ∼110 °C (1013 hPa)
Densité: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01780110
Numéro CAS: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4