Imprimer
Polysorbate 60
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sorbitan monostearate, ethoxylated, Polyoxyethylene sorbitan monostearate
L15031.AE L15031.AP
L15031.AEEA 29.2 EUR
L15031.AE L15031.AP
Polysorbate 60
Polysorbate 60
CAS No.: 9005-67-8 Molecular Formula: C64H126O26 Flash Point: 150°(302°F) Merck Reference: 14,7582 MDL No.: MFCD01780110
Formule: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Densité: 1.080
Point éclair: >150 °C (302 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01780110
Numéro CAS: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4
Indice Merck: 14,7582