Tween® 40 (Polysorbat) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₆₂H₁₂₂O₂₆ Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa) Point de fusion: ∼0.1 °C Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C) Point éclair: >149 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00165345 Numéro CAS: 9005-66-7 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Boiling Point |
|
Flash Point |
|
Density | 1.09 g/cm3 (20 °C) |