Imprimer
Polysorbate 40
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sorbitan monopalmitate, ethoxylated, Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
L15030.AE L15030.AP
L15030.AEEA 28.5 EUR
L15030.AE L15030.AP
Polysorbate 40
Polysorbate 40
CAS No.: 9005-66-7 Molecular Formula: C62H122O26 Refractive Index: 1.4700 MDL No.: MFCD00165345
Formule: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Densité: 1.090
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00165345
Numéro CAS: 9005-66-7