Polysorbate 40
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sorbitan monopalmitate, ethoxylated, Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
Formule:
C₆₂H₁₂₂O₂₆ Densité: 1.05 g/cm³ Point éclair: >200 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00165345 Numéro CAS: 9005-66-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear to hazy light yellow to dark yellow Viscous liquid or paste |
Infrared spectrum | Conforms |
Acid value | ≤3 mg KOH/g |
Hydroxyl value | 89 to 105 mg KOH/g |
Saponification value | 41 to 55 mg KOH/g |