Imprimer
Tween® 20 (Polysorbate) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.22184.0500 8.22184.1000 8.22184.2500 8.22184.0050
8.22184.0500EA 43.2 EUR
8.22184.0500 8.22184.1000 8.22184.2500 8.22184.0050
Tween® 20 (Polysorbate) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polysorbate)
Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Poids moléculaire: 1227.53 g/mol
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00165986
Numéro CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (25 °C) soluble
Molar Mass 1228 g/mol
Boiling Point 100 °C
Vapor Pressure  - 1.4 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C