Tween® 20 (Polysorbate), EMPROVE® ESSENTIAL JPE, Ph. Eur., NF suitable for use as excipient, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALSTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
Formule:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Poids moléculaire: 1227.53 g/mol Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00165986 Numéro CAS: 9005-64-5 EINECS: 500-018-3 |