Imprimer
Nettoyage de la PCR en une étape, ExoCleanUp FAST
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
733-2594EA 3560 EUR
733-2594 733-2593 733-2592 733-2849
Nettoyage de la PCR en une étape, ExoCleanUp FAST
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
VWR® ExoCleanUp FAST PCR est un réactif de nettoyage de PCR en une étape pour des résultats de séquençage optimaux qui consiste en une combinaison équilibrée d'une exonucléase thermolabile I (HL-ExoI) et d'une phosphatase alcaline de crevette recombinée (rSAP).
  • Conçu pour nettoyer les produits PCR en 5 minutes
  • Pas besoin de colonnes rotatives ou de billes magnétiques
  • Le traitement améliore les applications en aval, telles que le séquençage de l'ADN et l'analyse des SNP
Le traitement des produits PCR amplifiés avec ce réactif permet d'éliminer les amorces résiduelles et l'ADN simple brin, et inactive les dNTP en excès par déphosphorylation. Après un traitement enzymatique à 37 °C pendant un minimum de 2 minutes, ce réactif est complètement inactivé par chauffage à 80 °C pendant un minimum de 3 minutes.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Désignation ExoCleanUp FAST PCR clean-up reagent Réactif de nettoyage rapide ExoCleanUp pour PCR Réactif de nettoyage rapide ExoCleanUp pour PCR Réactif de nettoyage rapide ExoCleanUp pour PCR
Environmentally Preferable
Application
Target molecule DNA DNA DNA DNA
Refine target molecule Amplified/modified DNA Amplified/modified DNA Amplified/modified DNA Amplified/modified DNA
Sample type PCR and other enzymatic reactions PCR and other enzymatic reactions PCR and other enzymatic reactions PCR and other enzymatic reactions
Method / Format Enzymatic clean-up Enzymatic clean-up Enzymatic clean-up Enzymatic clean-up
Prep size Scalable Scalable Scalable Scalable
Taille de l'échantillon 10 × 1 ml 1 × 1 ml 1 × 0,2 ml 4 × 1 ml