Imprimer
VWR® Traceable®, Thermomètres pliables alimentaires 2 Second-Temp avec sonde en acier inoxydable
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-2650EA 140 EUR
620-2650 620-2651
VWR® Traceable®, Thermomètres pliables alimentaires 2 Second-Temp avec sonde en acier inoxydable
Thermomètres Thermomètres numériques
Ces thermomètres certifiés alimentaires NSF sont pliables, compacts et faciles à utiliser. La sonde repliée et protégée en acier inoxydable permet une portabilité ultime avec n'importe quel angle pour mesurer un assortiment de viandes, de bonbons ou de gâteaux. Large plage couvrant 99 pour cent des mesures de température de routine.
  • Conception basculante, facile d’utilisation
  • Réponse rapide : la lecture est mise à jour en deux secondes
  • Les thermomètres ont une résistance à l’éclaboussure IP65 : protégés contre les jets à basse pression si de l’eau, comme les éclaboussures d’un robinet
  • Les unités sont équipées d’un support magnétique intégré pour un rangement pratique
  • L’additif antimicrobien à base d’argent est imprégné dans le boîtier pour inhiber la croissance des agents pathogènes (efficacité évaluée à 99 % ou supérieure)
  • Passera automatiquement en mode veille après 60 secondes pour économiser les piles
  • La sonde en acier inoxydable peut être positionnée à n’importe quel angle
  • La sonde repliée et protégée permet une portabilité exceptionnelle
  • Grand affichage numérique, 50 mm de hauteur
Le capteur de thermistance ultra-sensible est situé à l'extrémité de la sonde, profondeur d'insertion minimale de 5 mm.
Points d'étalonnage : 4 et 60 °C (40 à 140 °F)
Certifications: Étalonnage multi-points sur un certificat Traceable® numéroté individuellement qui garantit la précision et délivré par notre laboratoire d'étalonnage ISO/CEI 17025:2005 (1750.01) accrédité par A2LA. Il indique la traçabilité des mesures par rapport aux unités SI via le NIST ou d'autres instituts de mesure nationaux (NMI) reconnus qui sont signataires de l'accord de reconnaissance mutuelle CIPM.
Certification NSF.