di-Sodium L(+)-tartrate dihydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 6106-24-7
Molecular Formula: C4H4Na2O6.2H2O
Formula Weight: 230.08 (194.06anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: ca 150° -2H2O
Beilstein Reference: 6121732
Merck Reference: 14,8684
MDL No.: MFCD00150035
Formule:
NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O Point de fusion: ∼150 °C (-2H₂O) Densité: 1,82 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150035 Numéro CAS: 6106-24-7 EINECS: 212-773-3 Indice Merck: 14,8684 |