Imprimer
di-Sodium L(+)-tartrate dihydraté 99.0-101.0% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
33242.22 33242.36
33242.22EA 71.3 EUR
33242.22 33242.36
di-Sodium L(+)-tartrate dihydraté 99.0-101.0% ACS
di-Sodium L(+)-tartrate dihydraté
Purity: 99.0-101.0% CAS No.: 6106-24-7 Molecular Formula: C4H4Na2O6.2H2O Formula Weight: 230.08 (194.06anhy) Physical Form: Granular Density: 1.82 Melting Point: ca 150° -2H2O Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 6121732 Merck Reference: 14,8684 MDL No.: MFCD00150035
Formule: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
Point de fusion: ∼150 °C (-2H₂O)
Densité: 1,82
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150035
Numéro CAS: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
Indice Merck: 14,8684
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39a75038f4ff5e6c234267b15540823ae361bed4&vid=89289572c48b0c6415f8f11e916a51f66e129474&prid=web&clid=SAPDAM