Imprimer
D-Gluconate de calcium monohydraté, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, E578, très pur
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Calcium gluconate monohydraté
1.02094.9029EA 0 EUR
1.02094.9029
D-Gluconate de calcium monohydraté, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, E578, très pur
D-Gluconate de calcium monohydraté
Formule: C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O
Poids moléculaire: 448,39 g/mol
Point de fusion: 178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150787
Numéro CAS: 66905-23-5
EINECS: 206-075-8