D-Gluconate de calcium monohydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98+%
CAS No.: 66905-23-5
Molecular Formula: C12H22CaO14.H2O
Formula Weight: 448.40 (430.37anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 195° dec.
Merck Reference: 14,1670
MDL No.: MFCD00064209
Formule:
C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O Point de fusion: ∼ 195 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150787 Numéro CAS: 66905-23-5 EINECS: 206-075-8 Indice Merck: 14,1670 |