Polysorbate 80, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sorbitan monooleate, ethoxylated, Polyoxyethylene-80-Sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate
Point d'ébullition:
>100 °C (1013 hPa) Point de fusion: –21 °C Densité: 1.062 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 149 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00082107 Numéro CAS: 9005-65-6 EINECS: 500-019-9 |
Résultats des tests de spécification
Identification | Conforme |
Density (20/4) | 1.070 - 1.090 |
Hydroxyl value | 65 - 80 |
Saponification value | 45 - 55 |
Acid value | Max 2 mg KOH/g |
Water content | Max 3% |