Imprimer
Polysorbate 80
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sorbitan monooleate, ethoxylated, Polyoxyethylene-80-Sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate
278630010 278632500 278630025 278630100
ACRO278630010EA 161 EUR
ACRO278630010 ACRO278632500 ACRO278630025 ACRO278630100
Polysorbate 80
Polysorbate 80
Point de fusion: 100
Densité: 1.08 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082107
Numéro CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to amber Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Water ≤3 %
Acid value ≤2 mg KOH/g
Hydroxyl value 65 to 80 mg KOH/g
Saponification value 45 to 55 mg KOH/g