Paraformaldéhyde 90%, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Polyoxymethylene
Formule:
(CH₂O)n Point de fusion: 120…170 °C (déc.) Point éclair: 71 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00133991 Numéro CAS: 30525-89-4 UN: 2213 ADR: 4.1 III Indice Merck: 13,07096 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder or granules or prills |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 89.5 to 93.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |