Imprimer
TRITON™ X-100
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
11084669-2.5L 11084669-1L
MOLE11084669-2.5LEA 0 EUR
MOLE11084669-2.5L MOLE11084669-1L
TRITON™ X-100
TRITON™ X-100
Point d'ébullition: ∼200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00132505
Numéro CAS: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Indice Merck: 13,06793