TRITON™ X-100 pour analyses, Millipore®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Point d'ébullition:
>200 °C (1013 hPa) Point de fusion: 6 Densité: 1.07 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 251 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00132505 Numéro CAS: 9036-19-5 UN: 3082 ADR: 9 III Indice Merck: 13,06793 |
Résultats des tests de spécification
Identity (IR spectrum) | passes test |
pH value (10 g/l, H₂O, 20 °C) | 5.0 - 8.0 |
Density (d 20/4) | 1.064 - 1.067 |
Cloud point | 63 - 69 °C |
Ethylene oxide (GC) | ≤30 ppm |
Dioxane (GC) | ≤20 ppm |
Sulphated ash (600 °C) | ≤0.2% |
Water (acc. to Karl Fischer) | ≤0.2% |