Polyéthylèneglycol 8.000 pour les biotechnologies
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
PEG 8.000
Polyethylene glycol is used for the isolation of plasmid DNA and the precipitation of phage.
Formule:
H(OCH₂CH₂)nOH Point d'ébullition: >250 °C Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C) Point éclair: >250 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01779615 Numéro CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Indice Merck: 12,07729 |
|
Résultats des tests de spécification
DNase | Non détecté |
pH (5%, Eau) @25°C | 4.5 – 7.5 |
RNase | Non détecté |
Solidification Point | 55 – 64 °C |