Imprimer
Polyéthylèneglycol 8.000
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43443.A3 43443.22 43443.A9 43443.36
43443.A3EA 168 EUR
43443.A3 43443.22 43443.A9 43443.36
Polyéthylèneglycol 8.000
Polyéthylèneglycol 8.000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 55-63° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779615
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point d'ébullition: 250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 55…63 °C
Densité: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779615
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Indice Merck: 14,7568