Imprimer
Polyéthylèneglycol 8.000
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
418050010 418050030 418050100
ACRO418050010EA 121 EUR
ACRO418050010 ACRO418050030 ACRO418050100
Polyéthylèneglycol 8.000
Polyéthylèneglycol 8.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point d'ébullition: 250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 55…60 °C
Densité: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 270 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779615
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Indice Merck: 12,07729
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 12 to 16 mg KOH/g