Polyéthylèneglycol 6.000 pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
PEG 6.000
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
H(OCH₂CH₂)nOH Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa) Point de fusion: 55…62 °C Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01779614 Numéro CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 500 g/l (20 °C) |
Melting Point | 55 - 60 °C |
Molar Mass | 8000 g/mol |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 250 °C |
pH | 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 420 °C |
Viscosity kinematic | 200 - 250 mm2/s (20 °C) (50% solution) |