Imprimer
Polyéthylèneglycol 6.000
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
192280010 192280051
ACRO192280010EA 75.3 EUR
ACRO192280010 ACRO192280051
Polyéthylèneglycol 6.000
Polyéthylèneglycol 6.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point d'ébullition: ? 250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 55…60 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779614
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 17 to 20 mg KOH/g