Polyéthylèneglycol 400 pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
PEG 400
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
H(OCH₂CH₂)nOH Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa) Point de fusion: 4…8 °C Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 245 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081839 Numéro CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 4 - 8 °C |
Molar Mass | 8000 g/mol |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 240 °C |
Density | 1.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 360 °C DIN 51794 |
Viscosity kinematic | 97 - 110 mm2/s (20 °C) |