Imprimer
Polyéthylèneglycol 300, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8.17002.1000 8.17002.5000 8.17002.9025
8.17002.1000EA 0 EUR
8.17002.1000 8.17002.5000 8.17002.9025
Polyéthylèneglycol 300, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polyéthylèneglycol 300
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point de fusion: –15…–10 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2