Imprimer
Polyéthylèneglycol 300
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): PEG 300
192220010 192220025 192220100
ACRO192220010EA 121 EUR
ACRO192220010 ACRO192220025 ACRO192220100
Polyéthylèneglycol 300
Polyéthylèneglycol 300
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point de fusion: 15…10 °C
Densité: 1,12 g/cm³
Point éclair: >180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779599
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Color scale ≤50 APHA
Hydroxyl value 356 to 394 mg KOH/g