Polypropylèneglycol, M.W. 2,000
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
H(OCH₂CH₂CH₂)nOH Point d'ébullition: 200 °C Point de fusion: –31 °C Densité: 1 g/cm³ Point éclair: 230 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00084446 Numéro CAS: 25322-69-4 EINECS: 500-038-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.15 % |
Color scale | ≤50 APHA |
Viscosity | 135 to 165 mm²/s (at 40°C) |
Acid value | ≤0.1 mg KOH/g |
Hydroxyl value | 53 to 58 mg KOH/g |