Imprimer
Polyéthylèneglycol 1.500
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
192260010 192261000 192260051
ACRO192260010EA 69.9 EUR
ACRO192260010 ACRO192261000 ACRO192260051
Polyéthylèneglycol 1.500
Polyéthylèneglycol 1.500
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point d'ébullition: ? 250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 44…48 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779609
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Waxy flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Hydroxyl value 70 to 80 mg KOH/g