Polyéthylèneglycol 1.450
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
H(OCH₂CH₂)nOH Point de fusion: 44…48 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081839 Numéro CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Waxy flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Hydroxyl value | 70 to 80 mg KOH/g |