Imprimer
Polyéthylèneglycol 1.000 pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): PEG 1.000
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.07488.1000 8.07488.5000 8.07488.9050
8.07488.1000EA 57.9 EUR
8.07488.1000 8.07488.5000 8.07488.9050
Polyéthylèneglycol 1.000 pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Polyéthylèneglycol 1.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 33…40 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Indice Merck: 13,07651
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 750 g/l (20 °C)
Melting Point 33 - 40 °C
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 260 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Viscosity kinematic 22 - 27 mm2/s (20 °C) (50% solution)